Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human HGF (NS0-expressed) Protein
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Binding Activity
966.00 € - 1645.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer P14210.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Binding Activity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-ID (Entrez) 3082
Molekulargewicht alpha chain: 53.7 kDa beta chain: 26 kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18321678
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
294-HGN-250/CF
250 μg
1645.00 €
250 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18737976
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
R&D Systems™
294-HGN-100/CF
100 μg
966.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Recombinant Human HGF (NS0-expressed) Protein is derived from NS0. The Recombinant Human HGF (NS0-expressed) Protein has been validated for the following applications: Binding Activity.
Spezifikation
Spezifikation
P14210.2
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS.
alpha chain: 53.7 kDa beta chain: 26 kDa
Manual defrost freezer; Avoid repeated freeze-thaw cycles; 12 mo. from receipt, -20 to -70°C as supplied; 1 mo, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution; 3 mo, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution
<0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
HGF
HGF
Reconstitute at 100 μg/mL in sterile PBS.
Binding Activity
3082
Mouse myeloma cell line, NS0-derived human HGF protein Gln32-Ser728 (Asp384Asn, Asp416Asn, Leu622Ser, His645Arg, Val678Ile)
RUO
deafness, autosomal recessive 39, DFNB39, EC 3.4.21, EC 3.4.21.7, fibroblast-derived tumor cytotoxic factor, F-TCF, hepatocyte growth factor (hepapoietin A; scatter factor), Hepatopoeitin-A, Hepatopoietin A, HGFB, HPTA, HPTAhepatocyte growth factor, lung fibroblast-derived mitogen, Scatter factor, SF, SFhepatopoeitin-A
Unconjugated
Human
>95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.