missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HDAC3 / Histone deacetylase 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HDAC3 / Histone deacetylase 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003874.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 8841 |
Name | HDAC3 / Histone deacetylase 3 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16081190
|
enQuireBio™
QP6152-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16021200
|
enQuireBio™
QP6152-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16071190
|
enQuireBio™
QP6152-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16001200
|
enQuireBio™
QP6152-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16011200
|
enQuireBio™
QP6152-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16091190
|
enQuireBio™
QP6152-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_003874.2 | |
HDAC3 / Histone deacetylase 3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8841 | |
Research Use Only | |
HDAC3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAKTVAYFYD PDVGNFHYGA GHPMKPHRLA LTHSLVLHYG LYKKMIVFKP YQASQHDMCR FHSEDYIDFL QRVSPTNMQG FTKSLNAFNV GDDCPVFPGL FEFCSRYTGA SLQGATQLNN KICDIAINWA GGLHHAKKFE ASGFCYVNDI VIGILELLKY HPRVLYIDID IHHGDGVQEA FYLTDRVMTV SFHKYGNYFF PGTGDMYEVG AESGRYYCLN VPLRDGIDDQ SYKHLFQPVI NQVVDFYQPT CIVLQCGADS LGCDRLGCFN LSIRGHGECV EYVKSFNIPL LVLGGGGYTV RNVARCWTYE TSLLVEEAIS EELPYSEYFE YFAPDFTLHP DVSTRIENQN SRQYLDQIRQ TIFENLKMLN HAPSVQIHDV PADLLTYDRT DEADAEERGP EENYSRPEAP NEFYDGDHDN DKESDVEI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts