Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Granzyme B / GZMB Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Granzyme B / GZMB, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004122.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 3002 |
Name | Granzyme B / GZMB Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16081070
|
enQuireBio™
QP6136-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16021080
|
enQuireBio™
QP6136-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16071070
|
enQuireBio™
QP6136-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16001080
|
enQuireBio™
QP6136-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16011080
|
enQuireBio™
QP6136-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16091070
|
enQuireBio™
QP6136-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_004122.2 | |
Granzyme B / GZMB Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3002 | |
Research Use Only | |
GZMB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IIGGHEAKPH SRPYMAYLMI WDQKSLKRCG GFLIRDDFVL TAAHCWGSSI NVTLGAHNIK EQEPTQQFIP VKRPIPHPAY NPKNFSNDIM LLQLERKAKR TRAVQPLRLP SNKAQVKPGQ TCSVAGWGQT APLGKHSHTL QEVKMTVQED RKCESDLRHY YDSTIELCVG DPEIKKTSFK GDSGGPLVCN KVAQGIVSYG RNNGMPPRAC TKVSSFVHWI KKTMKRY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human Granzyme B / GZMB Protein