Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Golgi SNAP receptor complex member 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Golgi SNAP receptor complex member 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6107-ec-200ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16020850
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001012529.1
Golgi SNAP receptor complex member 2 Protein
Research Use Only
GOSR2
Recombinant Protein
E. coli
MDPLFQQTHK QVHEIQSCMG RLETADKQSV HIVENEIQAS IDQIFSRLER LEILSSKEPP NKRQNARLRV DQLKYDVQHL QTALRNFQHR RHAREQQERQ REELLSRTFT TNDSDTTIPM DESLQFNSSL QKVHNGMDDL ILDGHNILDG LRTQRLTLKG TQKKILDIAN MLGLSNTVMR LIEKRAFQDK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9570
200 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol