missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Golgi SNAP receptor complex member 2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Golgi SNAP receptor complex member 2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6107-ec-1mg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16010850

  • 2485.00 € / 1 Milligramm

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_001012529.1
Golgi SNAP receptor complex member 2 Protein
Research Use Only
GOSR2
Recombinant Protein
E. coli
MDPLFQQTHK QVHEIQSCMG RLETADKQSV HIVENEIQAS IDQIFSRLER LEILSSKEPP NKRQNARLRV DQLKYDVQHL QTALRNFQHR RHAREQQERQ REELLSRTFT TNDSDTTIPM DESLQFNSSL QKVHNGMDDL ILDGHNILDG LRTQRLTLKG TQKKILDIAN MLGLSNTVMR LIEKRAFQDK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9570
1 mg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato