Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Exonuclease V Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Exonuclease V, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8066-ec-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16082461
  • 554.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_001333875.1
Exonuclease V Protein
Research Use Only
EXO5
Recombinant Protein
E. coli
MAETREEETV SAEASGFSDL SDSEFLEFLD LEDAQESKAL VNMPGPSSES LGKDDKPISL QNWKRGLDIL SPMERFHLKY LYVTDLATQN WCELQTAYGK ELPGFLAPEK AAVLDTGASI HLARELELHD LVTVPVTTKE DAWAIKFLNI LLLIPTLQSE GHIREFPVFG EGEGVLLVGV IDELHYTAKG ELELAELKTR RRPMLPLEAQ KKKDCFQVSL YKYIFDAMVQ GKVTPASLIH HTKLCLEKPL GPSVLRHAQQ GGFSVKSLGD LMELVFLSLT LSDLPVIDIL KIEYIHQETA TVLGTEIVAF KEKEVRAKVQ HYMAYWMGHR EPQGVDVEEA WKCRTCTYAD ICEWRKGSGV LSSTLAPQVK KAK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
64789
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol