missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human EIF2B1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) EIF2B1, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00 € - 2485.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001405.1
Gen-ID (Entrez) 1967
Name EIF2B1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen

Products 6
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
16069770
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP7612-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16009780
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP7612-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16059770
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP7612-ec-100ug
100 μg
554.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16089770
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP7612-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16099770
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP7612-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16079770
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP7612-ec-1mg
1 mg
2485.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description

Description

Specifications

Specifications

NP_001405.1
EIF2B1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
1967
Research Use Only
EIF2B1
Recombinant Protein
E. coli
MDDKELIEYF KSQMKEDPDM ASAVAAIRTL LEFLKRDKGE TIQGLRANLT SAIETLCGVD SSVAVSSGGE LFLRFISLAS LEYSDYSKCK KIMIERGELF LRRISLSRNK IADLCHTFIK DGATILTHAY SRVVLRVLEA AVAAKKRFSV YVTESQPDLS GKKMAKALCH LNVPVTVVLD AAVGYIMEKA DLVIVGAEGV VENGGIINKI GTNQMAVCAK AQNKPFYVVA ESFKFVRLFP LNQQDVPDKF KYKADTLKVA QTGQDLKEEH PWVDYTAPSL ITLLFTDLGV LTPSAVSDEL IKLYL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.