Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RNF125 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase RNF125, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_060301.2
Gen-ID (Entrez) 54941
Name E3 ubiquitin-protein ligase RNF125 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16071281
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7870-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16011291
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7870-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16061281
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7870-ec-100ug
100 μg
800.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16091281
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7870-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16001291
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7870-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16081281
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7870-ec-1mg
1 mg
3545.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_060301.2
E3 ubiquitin-protein ligase RNF125 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
54941
Research Use Only
RNF125
Recombinant Protein
E. coli
GSVLSTDSGK SAPASATARA LERRRDPELP VTSFDCAVCL EVLHQPVRTR CGHVFCRSCI ATSLKNNKWT CPYCRAYLPS EGVPATDVAK RMKSEYKNCA ECDTLVCLSE MRAHIRTCQK YIDKYGPLQE LEETAARCVC PFCQRELYED SLLDHCITHH RSERRPVFCP LCRLIPDENP SSFSGSLIRH LQVSHTLFYD DFIDFNIIEE ALIRRVLDRS LLEYVNHSNT T
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.