Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase NRDP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase NRDP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8174-ec-50ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16003071
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001229755.1
E3 ubiquitin-protein ligase NRDP1 Protein
Research Use Only
RNF41
Recombinant Protein
E. coli
MGYDVTRFQG DVDEDLICPI CSGVLEEPVQ APHCEHAFCN ACITQWFSQQ QTCPVDRSVV TVAHLRPVPR IMRNMLSKLQ IACDNAVFGC SAVVRLDNLM SHLSDCEHNP KRPVTCEQGC GLEMPKDELP NHNCIKHLRS VVQQQQTRIA ELEKTSAEHK HQLAEQKRDI QLLKAYMRAI RSVNPNLQNL EETIEYNEIL EWVNSLQPAR VTRWGGMIST PDAVLQAVIK RSLVESGCPA SIVNELIENA HERSWPQGLA TLETRQMNRR YYENYVAKRI PGKQAVVVMA CENQHMGDDM VQEPGLVMIF AHGVEEI
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10193
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol