missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Cryptic Protein

Artikelnummer. 18106500
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18106500

Marke: R&D Systems™ 1410CR050/CF

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Human Cryptic Protein is derived from NS0. The Recombinant Human Cryptic Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Gen-ID (Entrez) 55997
Molekulargewicht 17.4 kDa
Name Cryptic
Menge 50 μg
Quelle Mouse myeloma cell line, NS0-derived human Cryptic protein, (N-terminus) Human Cryptic (Tyr26-Gly169) Accession # NP_115934 Asp 10-His tag (C-terminus)
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt