missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Complexin-2 / CPLX2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Complexin-2 / CPLX2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP7773-ec-1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_001008221.1 | |
Complexin-2 / CPLX2 Protein | |
Research Use Only | |
CPLX2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDFVMKQALG GATKDMGKML GGEEEKDPDA QKKEEERQEA LRQQEEERKA KHARMEAERE KVRQQIRDKY GLKKKEEKEA EEKAALEQPC EGSLTRPKKA IPAGCGDEEE EEEESILDTV LKYLPGPLQD MFKK | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
10814 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur