Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Charged multivesicular body protein 2b Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Charged multivesicular body protein 2b, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001231573.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 25978 |
Name | Charged multivesicular body protein 2b Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16073561
|
enQuireBio™
QP8250-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16013571
|
enQuireBio™
QP8250-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16063561
|
enQuireBio™
QP8250-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16093561
|
enQuireBio™
QP8250-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16003571
|
enQuireBio™
QP8250-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16083561
|
enQuireBio™
QP8250-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_001231573.1 | |
Charged multivesicular body protein 2b Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
25978 | |
Research Use Only | |
CHMP2B | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ASLFKKKTVD DVIKEQNREL RGTQRAIIRD RAALEKQEKQ LELEIKKMAK IGNKEACKVL AKQLVHLRKQ KTRTFAVSSK VTSMSTQTKV MNSQMKMAGA MSTTAKTMQA VNKKMDPQKT LQTMQNFQKE NMKMEMTEEM INDTLDDIFD GSDDEEESQD IVNQVLDEIG IEISGKMAKA PSAARSLPSA STSKATISDE EIERQLKALG VD | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |