Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Centrosomal protein of 83 kDa Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Centrosomal protein of 83 kDa, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8282-ec-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16073751
  • 2485.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_057206.2
Centrosomal protein of 83 kDa Protein
Research Use Only
CCDC41
Recombinant Protein
E. coli
MLIDERLRCE HHKANYQTLK AEHTRLQNEH VKLQNELKHL FNEKQTQQEK LQLLLEELRG ELVEKTKDLE EMKLQILTPQ KLELLRAQIQ QELETPMRER FRNLDEEVEK YRAVYNKLRY EHTFLKSEFE HQKEEYARIL DEGKIKYESE IARLEEDKEE LRNQLLNVDL TKDSKRVEQL AREKVYLCQK LKGLEAEVAE LKAEKENSEA QVENAQRIQV RQLAEMQATV RSLEAEKQSA NLRAERLEKE LQSSSEQNTF LINKLHKAER EINTLSSKVK ELKHSNKLEI TDIKLETARA KSELERERNK IQSELDGLQS DNEILKAAVE HHKVLLVEKD RELIRKVQAA KEEGYQKLVV LQDEKLELEN RLADLEKMKV EHDVWRQSEK DQYEEKLRAS QMAEEITRKE LQSVRLKLQQ QIVTIENAEK EKNENSDLKQ QISSLQIQVT SLAQSENDLL NSNQMLKEMV ERLKQECRNF RSQAEKAQLE AEKTLEEKQI QWLEEKHKLH ERITDREEKY NQAKEKLQRA AIAQKKLEQD LELGCPSVTD TYRESVFPPP PLKRDLLK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51134
1 mg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol