Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL18 / PARC / MIP4 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5260-500ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925789
  • 2600.00 € / 500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_002979.1
CCL18 / PARC / MIP4 Protein
Research Use Only
CCL18
Recombinant Protein
E. coli
AQVGTNKELC CLVYTSWQIP QKFLVDYSET SPQCPKPGVI LLTKRGRQIC ADPNKKWVQK YISDLKLNA
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
6362
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Human CCL18 / PARC / MIP4 induces primary human T cell chemotaxis.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA