missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Carbonyl reductase [NADPH] 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carbonyl reductase [NADPH] 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00 € - 2155.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001273718.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 873 |
Name | Carbonyl reductase [NADPH] 1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16056441
|
enQuireBio™
QP8781-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16096441
|
enQuireBio™
QP8781-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16046441
|
enQuireBio™
QP8781-ye-100ug |
100 μg |
672.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16076441
|
enQuireBio™
QP8781-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16086441
|
enQuireBio™
QP8781-ye-500ug |
500 μg |
1810.00 €
500 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16066441
|
enQuireBio™
QP8781-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Spezifikation
NP_001273718.1 | |
Carbonyl reductase [NADPH] 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
873 | |
Research Use Only | |
CBR1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SSGIHVALVT GGNKGIGLAI VRDLCRLFSG DVVLTARDVT RGQAAVQQLQ AEGLSPRFHQ LDIDDLQSIR ALRDFLRKEY GGLDVLVNNA GIAFKVADPT PFHIQAEVTM KTNFFGTRDV CTELLPLIKP QGRVVNVSSI MSVRALKSCS PELQQKFRSE TITEEELVGL MNKFVEDTKK GVHQKEGWPS SAYGVTKIGV TVLSRIHARK LSEQRKGDKI LLNACCPGWV RTDMAGPKAT KSPEEGAETP VYLALLPPDA EGPHGQFVSE KRVEQW | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human Carbonyl reductase [NADPH] 1 Protein