missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BRCA1-associated Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BRCA1-associated protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP9827-ye-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_006759.3 | |
BRCA1-associated Protein | |
Research Use Only | |
BRAP | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSVSLVVIRL ELAEHSPVPA GFGFSAAAGE MSDEEIKKTT LASAVACLEG KSPGEKVAII HQHLGRREMT DVIIETMKSN PDELKTTVEE RKSSEASPTA QRSKDHSKEC INAAPDSPSK QLPDQISFFS GNPSVEIVHG IMHLYKTNKM TSLKEDVRRS AMLCILTVPA AMTSHDLMKF VAPFNEVIEQ MKIIRDSTPN QYMVLIKFRA QADADSFYMT CNGRQFNSIE DDVCQLVYVE RAEVLKSEDG ASLPVMDLTE LPKCTVCLER MDESVNGILT TLCNHSFHSQ CLQRWDDTTC PVCRYCQTPE PVEENKCFEC GVQENLWICL ICGHIGCGRY VSRHAYKHFE ETQHTYAMQL TNHRVWDYAG DNYVHRLVAS KTDGKIVQYE CEGDTCQEEK IDALQLEYSY LLTSQLESQR IYWENKIVRI EKDTAEEINN MKTKFKETIE KCDNLEHKLN DLLKEKQSVE RKCTQLNTKV AKLTNELKEE QEMNKCLRAN QVLLQNKLKE EERVLKETCD QKDLQITEIQ EQLRDVMFYL ETQQKINHLP AETRQEIQEG QINIAMASAS SPASSGGSGK LPSRKGRSKR GK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
8315 | |
100 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur