Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BRCA1-associated Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BRCA1-associated protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9827-ye-50ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16038801
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_006759.3
BRCA1-associated Protein
Research Use Only
BRAP
Recombinant Protein
Yeast
MSVSLVVIRL ELAEHSPVPA GFGFSAAAGE MSDEEIKKTT LASAVACLEG KSPGEKVAII HQHLGRREMT DVIIETMKSN PDELKTTVEE RKSSEASPTA QRSKDHSKEC INAAPDSPSK QLPDQISFFS GNPSVEIVHG IMHLYKTNKM TSLKEDVRRS AMLCILTVPA AMTSHDLMKF VAPFNEVIEQ MKIIRDSTPN QYMVLIKFRA QADADSFYMT CNGRQFNSIE DDVCQLVYVE RAEVLKSEDG ASLPVMDLTE LPKCTVCLER MDESVNGILT TLCNHSFHSQ CLQRWDDTTC PVCRYCQTPE PVEENKCFEC GVQENLWICL ICGHIGCGRY VSRHAYKHFE ETQHTYAMQL TNHRVWDYAG DNYVHRLVAS KTDGKIVQYE CEGDTCQEEK IDALQLEYSY LLTSQLESQR IYWENKIVRI EKDTAEEINN MKTKFKETIE KCDNLEHKLN DLLKEKQSVE RKCTQLNTKV AKLTNELKEE QEMNKCLRAN QVLLQNKLKE EERVLKETCD QKDLQITEIQ EQLRDVMFYL ETQQKINHLP AETRQEIQEG QINIAMASAS SPASSGGSGK LPSRKGRSKR GK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8315
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol