Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human BMP-4 Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
50 μg
500 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA.
Lyophilisiert aus einer 0,2 um gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Beschreibung
Measured by its ability to induce BMP responsive SEAP reporter activity in HEK293 human embryonic kidney cells. The ED50 for this effect is 0.70-7.00 ng/mL. Measured by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC5 mouse chondrogenic cells. Binnerts, M.E. et al. (2004) Biochem. Biophys. Res. Commun. 315(2):272. The ED50 for this effect is 3.00-30.0 ng/mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Acetonitril und TFA mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 652 |
| Molekulargewicht | M.W. (Observed): 19-24 kDa, reducing conditions 35-41 kDa, non-reducing conditions |
| Name | BMP-4 |
| Menge | 10 μg |
| Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human BMP-4 protein Ser293-Arg408 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. |
| Strukturform | Disulfide-linked homodimer |
| Gen-Alias | BMP2B, BMP-2B, BMP2B1, BMP2BMCOPS6, BMP4, BMP-4, Bone morphogenetic protein 2B, bone morphogenetic protein 4, DVR4, MCOPS6, OFC11, ZYME |
| Konjugat | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |