Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCHE / Butyrylcholinesterase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BCHE / Butyrylcholinesterase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9007-ye-10ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16087431
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_000046.1
BCHE / Butyrylcholinesterase Protein
Research Use Only
BCHE
Recombinant Protein
Yeast
EDDIIIATKN GKVRGMNLTV FGGTVTAFLG IPYAQPPLGR LRFKKPQSLT KWSDIWNATK YANSCCQNID QSFPGFHGSE MWNPNTDLSE DCLYLNVWIP APKPKNATVL IWIYGGGFQT GTSSLHVYDG KFLARVERVI VVSMNYRVGA LGFLALPGNP EAPGNMGLFD QQLALQWVQK NIAAFGGNPK SVTLFGESAG AASVSLHLLS PGSHSLFTRA ILQSGSFNAP WAVTSLYEAR NRTLNLAKLT GCSRENETEI IKCLRNKDPQ EILLNEAFVV PYGTPLSVNF GPTVDGDFLT DMPDILLELG QFKKTQILVG VNKDEGTAFL VYGAPGFSKD NNSIITRKEF QEGLKIFFPG VSEFGKESIL FHYTDWVDDQ RPENYREALG DVVGDYNFIC PALEFTKKFS EWGNNAFFYY FEHRSSKLPW PEWMGVMHGY EIEFVFGLPL ERRDNYTKAE EILSRSIVKR WANFAKYGNP NETQNNSTSW PVFKSTEQKY LTLNTESTRI MTKLRAQQCR FWTSFFPKVL EMTGNIDEAE WEWKAGFHRW NNYMMDWKNQ FNDYTSKKES CVGL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
590
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol