missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Angiopoietin-like protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Angiopoietin-like protein 8, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_061157.3 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 55908 |
Name | Angiopoietin-like protein 1 |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16080671
|
enQuireBio™
QP7768-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16020681
|
enQuireBio™
QP7768-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16070671
|
enQuireBio™
QP7768-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16000681
|
enQuireBio™
QP7768-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16010681
|
enQuireBio™
QP7768-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16090671
|
enQuireBio™
QP7768-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_061157.3 | |
Angiopoietin-like protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
55908 | |
Research Use Only | |
C19orf80 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APMGGPELAQ HEELTLLFHG TLQLGQALNG VYRTTEGRLT KARNSLGLYG RTIELLGQEV SRGRDAAQEL RASLLETQME EDILQLQAEA TAEVLGEVAQ AQKVLRDSVQ RLEVQLRSAW LGPAYREFEV LKAHADKQSH ILWALTGHVQ RQRREMVAQQ HRLRQIQERL HTAALPA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts