Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alkaline Phosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alkaline Phosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001622.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 248 |
Name | Alkaline Phosphatase Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16096221
|
enQuireBio™
QP8736-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16036231
|
enQuireBio™
QP8736-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16086221
|
enQuireBio™
QP8736-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16016231
|
enQuireBio™
QP8736-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16026231
|
enQuireBio™
QP8736-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16006231
|
enQuireBio™
QP8736-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_001622.2 | |
Alkaline Phosphatase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
248 | |
Research Use Only | |
ALPI | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ENPAFWNRQA AEALDAAKKL QPIQKVAKNL ILFLGDGLGV PTVTATRILK GQKNGKLGPE TPLAMDRFPY LALSKTYNVD RQVPDSAATA TAYLCGVKAN FQTIGLSAAA RFNQCNTTRG NEVISVMNRA KQAGKSVGVV TTTRVQHASP AGTYAHTVNR NWYSDADMPA SARQEGCQDI ATQLISNMDI DVILGGGRKY MFPMGTPDPE YPADASQNGI RLDGKNLVQE WLAKHQGAWY VWNRTELMQA SLDQSVTHLM GLFEPGDTKY EIHRDPTLDP SLMEMTEAAL RLLSRNPRGF YLFVEGGRID HGHHEGVAYQ ALTEAVMFDD AIERAGQLTS EEDTLTLVTA DHSHVFSFGG YTLRGSSIFG LAPSKAQDSK AYTSILYGNG PGYVFNSGVR PDVNESESGS PDYQQQAAVP LSSETHGGED VAVFARGPQA HLVHGVQEQS FVAHVMAFAA CLEPYTACDL APPAC | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |