Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Actin-related protein 2 / 3 complex subunit 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Actin-related protein 2/3 complex subunit 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8442-ec-10ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16074641
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_005722.1
Actin-related protein 2 / 3 complex subunit 2 Protein
Research Use Only
ARPC2
Recombinant Protein
E. coli
MILLEVNNRI IEETLALKFE NAAAGNKPEA VEVTFADFDG VLYHISNPNG DKTKVMVSIS LKFYKELQAH GADELLKRVY GSFLVNPESG YNVSLLYDLE NLPASKDSIV HQAGMLKRNC FASVFEKYFQ FQEEGKEGEN RAVIHYRDDE TMYVESKKDR VTVVFSTVFK DDDDVVIGKV FMQEFKEGRR ASHTAPQVLF SHREPPLELK DTDAAVGDNI GYITFVLFPR HTNASARDNT INLIHTFRDY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10109
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol