missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Actin-related protein 2 / 3 complex subunit 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Actin-related protein 2/3 complex subunit 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP8442-ec-1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_005722.1 | |
Actin-related protein 2 / 3 complex subunit 2 Protein | |
Research Use Only | |
ARPC2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MILLEVNNRI IEETLALKFE NAAAGNKPEA VEVTFADFDG VLYHISNPNG DKTKVMVSIS LKFYKELQAH GADELLKRVY GSFLVNPESG YNVSLLYDLE NLPASKDSIV HQAGMLKRNC FASVFEKYFQ FQEEGKEGEN RAVIHYRDDE TMYVESKKDR VTVVFSTVFK DDDDVVIGKV FMQEFKEGRR ASHTAPQVLF SHREPPLELK DTDAAVGDNI GYITFVLFPR HTNASARDNT INLIHTFRDY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
10109 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur