Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S9 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S9, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001004.2
Gen-ID (Entrez) 6203
Name 40S ribosomal protein S9 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16064051
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8331-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16004061
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8331-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16054051
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8331-ec-100ug
100 μg
554.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16084051
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8331-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16094051
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8331-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16074051
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8331-ec-1mg
1 mg
2485.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001004.2
40S ribosomal protein S9 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
6203
Research Use Only
RPS9
Recombinant Protein
E. coli
PVARSWVCRK TYVTPRRPFE KSRLDQELKL IGEYGLRNKR EVWRVKFTLA KIRKAARELL TLDEKDPRRL FEGNALLRRL VRIGVLDEGK MKLDYILGLK IEDFLERRLQ TQVFKLGLAK SIHHARVLIR QRHIRVRKQV VNIPSFIVRL DSQKHIDFSL RSPYGGGRPG RVKRKNAKKG QGG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S9 Protein