Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L12, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 39S ribosomal protein L12, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002940.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 6182 |
Name | 39S ribosomal protein L12, mitochondrial Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16092890
|
enQuireBio™
QP6380-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16032900
|
enQuireBio™
QP6380-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16082890
|
enQuireBio™
QP6380-ec-100ug |
100 μg |
800.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16012900
|
enQuireBio™
QP6380-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16022900
|
enQuireBio™
QP6380-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16002900
|
enQuireBio™
QP6380-ec-1mg |
1 mg |
3545.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_002940.2 | |
39S ribosomal protein L12, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6182 | |
Research Use Only | |
MRPL12 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EALAGAPLDN APKEYPPKIQ QLVQDIASLT LLEISDLNEL LKKTLKIQDV GLVPMGGVMS GAVPAAAAQE AVEEDIPIAK ERTHFTVRLT EAKPVDKVKL IKEIKNYIQG INLVQAKKLV ESLPQEIKAN VAKAEAEKIK AALEAVGGTV VLE | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |