Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human 14-3-3 zeta, HRP-conjugated Protein
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
Marke:  R&D Systems™ HRP2669
311.01 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18147760
  • 395.00 € / 250 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Source: E. coli-derived, aa 1-245
Formulation: No Formulation Info in Bulk Inventory
Entrez Gene ID: 7534
Regulatory Status: RUO
Spezifikation
Spezifikation
Supplied as a 0.2μM filtered solution in phosphate-buffered saline (PBS) with stabilizers and preservatives.
250 μL
14-3-3 zeta
Human
7534
Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
HRP (Horseradish Peroxidase)
Recombinant
Produktvorschläge