Learn More
enQuireBio™ Recombinant Horse PMP2 / FABP8 Protein
A DNA sequence encoding the Equus caballus (Horse) PMP2 / FABP8, was expressed in the hosts and tags indicated.
458.00 € - 3905.00 €
Spezifikation
Name | PMP2 / FABP8 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | PMP2 |
Proteinlänge | Full Length |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16057040
|
enQuireBio™
QP7014-10ug |
10 μg |
458.00 €
10 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16097040
|
enQuireBio™
QP7014-50ug |
50 μg |
656.00 €
50 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16047040
|
enQuireBio™
QP7014-100ug |
100 μg |
1120.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16077040
|
enQuireBio™
QP7014-200ug |
200 μg |
1835.00 €
200 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16087040
|
enQuireBio™
QP7014-500ug |
500 μg |
2455.00 €
500 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16067040
|
enQuireBio™
QP7014-1mg |
1 mg |
3905.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
PMP2 / FABP8 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Horse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
PMP2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SNKFLGTWKL TSSENFDEYM KALGVGLGTR SLGNLAGPTV IISKSGDVIT IRTESGFKNT EISFKLGQEF EETTADNRKT KSTVTLAGGK LNQVQKWNGN ETTIKRELVD GKMVVECSMA SVVCTRIYEQ V | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Horse PMP2 / FABP8 Protein