Learn More
enQuireBio™ Recombinant H. pylori Glutamate--tRNA ligase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (strain ATCC 700392 / 26695) (Campylobacter pylori) Glutamate--tRNA ligase 1, was expressed in the hosts and tags indicated. option, abo
Marke:  enQuireBio™ QP6981-ye-10ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16096920
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_207274.1
Glutamate--tRNA ligase 1 Protein
Research Use Only
gltX1
Recombinant Protein
Yeast
MSLIVTRFAP SPTGYLHIGG LRTAIFNYLF ARANQGKFFL RIEDTDLSRN SIEAANAIIE AFKWVGLEYD GEILYQSKRF EIYKEYIQKL LDEDKAYYCY MSKEELDALR EEQKARKETP RYDNRYRDFK GTPPKGIEPV VRIKVPQNEV IGFNDGVKGE VKVNTNELDD FIIARSDGTP TYNFVVTIDD ALMGITDVIR GDDHLSNTPK QIVLYKALNF KIPNFFHVPM ILNEEGQKLS KRHGATNVMD YQEMGYLKEA LVNFLARLGW SYQDKEVFSM QELLELFDPK DLNSSPSCFS WHKLNWLNAH YLKNQSVQEL LKLLKPFSFS DLSHLNPTQL DRLLDALKER SQTLKELALK IDEVLIAPVE YEEKVFKKLN QALVMPLLEK FKLELNKANF NDESALENAM RQIIEEEKIK AGSFMQPLRL ALLGKGGGIG LKEALFILGK TESVKRIEDF LKN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
898901
10 μg
Not determined.
Full Length
H. pylori
His
Tris-based buffer, 50% glycerol