Learn More
enQuireBio™ Recombinant EBV EBNA1 Mosaic Protein
A cDNA sequence encoding the EBV EBNA1 Mosaic was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11732-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15928178
  • 1515.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
EBNA1 Mosaic Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
10mM PBS pH 7.6 and 10mM NaCl.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
EBV
His
Protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE (coomassie staining).