missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli Transcriptional regulatory protein PhoP Protein

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Transcriptional regulatory protein PhoP, was expressed in the hosts and tags indicated.

352.00 € - 3175.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_415648.1
Gen-ID (Entrez) 945697
Name Transcriptional regulatory protein PhoP Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16098471
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP9558-ye-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16038481
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP9558-ye-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16088471
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP9558-ye-100ug
100 μg
1145.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16018481
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP9558-ye-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16028481
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP9558-ye-500ug
500 μg
2760.00 €
500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16008481
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP9558-ye-1mg
1 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_415648.1
Transcriptional regulatory protein PhoP Protein
Not determined.
Full. Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
945697
Research Use Only
phoP
Recombinant Protein
Yeast
MRVLVVEDNA LLRHHLKVQI QDAGHQVDDA EDAKEADYYL NEHIPDIAIV DLGLPDEDGL SLIRRWRSND VSLPILVLTA RESWQDKVEV LSAGADDYVT KPFHIEEVMA RMQALMRRNS GLASQVISLP PFQVDLSRRE LSINDEVIKL TAFEYTIMET LIRNNGKVVS KDSLMLQLYP DAELRESHTI DVLMGRLRKK IQAQYPQEVI TTVRGQGYLF ELR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt