missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli ruvA Protein

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) ruvA, was expressed in the hosts and tags indicated.

309.00 € - 3545.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_416375.1
Gen-ID (Entrez) 946369
Name ruvA Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16098180
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7321-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16038190
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7321-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16088180
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7321-ec-100ug
100 μg
1025.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16018190
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7321-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16028190
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7321-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16008190
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7321-ec-1mg
1 mg
3545.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_416375.1
ruvA Protein
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
946369
Research Use Only
ruvA
Recombinant Protein
E. coli
MIGRLRGIII EKQPPLVLIE VGGVGYEVHM PMTCFYELPE AGQEAIVFTH FVVREDAQLL YGFNNKQERT LFKELIKTNG VGPKLALAIL SGMSAQQFVN AVEREEVGAL VKLPGIGKKT AERLIVEMKD RFKGLHGDLF TPAADLVLTS PASPATDDAE QEAVAALVAL GYKPQEASRM VSKIARPDAS SETLIREALR AAL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt