Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli NAD(P) transhydrogenase subunit alpha Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) NAD(P) transhydrogenase subunit alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9674-ye-500ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16088571
  • 2760.00 € / 500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_416120.1
NAD(P) transhydrogenase subunit alpha Protein
Research Use Only
pntA
Recombinant Protein
Yeast
MRIGIPRERL TNETRVAATP KTVEQLLKLG FTVAVESGAG QLASFDDKAF VQAGAEIVEG NSVWQSEIIL KVNAPLDDEI ALLNPGTTLV SFIWPAQNPE LMQKLAERNV TVMAMDSVPR ISRAQSLDAL SSMANIAGYR AIVEAAHEFG RFFTGQITAA GKVPPAKVMV IGAGVAGLAA IGAANSLGAI VRAFDTRPEV KEQVQSMGAE FLELDFKEEA GSGDGYAKVM SDAFIKAEME LFAAQAKEVD IIVTTALIPG KPAPKLITRE MVDSMKAGSV IVDLAAQNGG NCEYTVPGEI FTTENGVKVI GYTDLPGRLP TQSSQLYGTN LVNLLKLLCK EKDGNITVDF DDVVIRGVTV IRAGEITWPA PPIQVSAQPQ AAQKAAPEVK TEEKCTCSPW R
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
946628
500 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol