Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Cell division protein ZipA Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Cell division protein ZipA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6957-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16026890
  • 1120.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_416907.1
Cell division protein ZipA Protein
Research Use Only
zipA
Recombinant Protein
E. coli
MMQDLRLILI IVGAIAIIAL LVHGFWTSRK ERSSMFRDRP LKRMKSKRDD DSYDEDVEDD EGVGEVRVHR VNHAPANAQE HEAARPSPQH QYQPPYASAQ PRQPVQQPPE AQVPPQHAPH PAQPVQQPAY QPQPEQPLQQ PVSPQVAPAP QPVHSAPQPA QQAFQPAEPV AAPQPEPVAE PAPVMDKPKR KEAVIIMNVA AHHGSELNGE LLLNSIQQAG FIFGDMNIYH RHLSPDGSGP ALFSLANMVK PGTFDPEMKD FTTPGVTIFM QVPSYGDELQ NFKLMLQSAQ HIADEVGGVV LDDQRRMMTP QKLREYQDII REVKDANA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
946869
100 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol