missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Bifunctional protein HldE Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Bifunctional protein HldE, was expressed in the hosts and tags indicated.
458.00 € - 3905.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_417524.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 947548 |
Name | Bifunctional protein HldE Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16096830
|
enQuireBio™
QP6949-10ug |
10 μg |
458.00 €
10 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16036840
|
enQuireBio™
QP6949-50ug |
50 μg |
656.00 €
50 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16086830
|
enQuireBio™
QP6949-100ug |
100 μg |
1120.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16016840
|
enQuireBio™
QP6949-200ug |
200 μg |
1835.00 €
200 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16026840
|
enQuireBio™
QP6949-500ug |
500 μg |
2455.00 €
500 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16006840
|
enQuireBio™
QP6949-1mg |
1 mg |
3905.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_417524.1 | |
Bifunctional protein HldE Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
947548 | |
Research Use Only | |
hldE | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKVTLPEFER AGVMVVGDVM LDRYWYGPTS RISPEAPVPV VKVNTIEERP GGAANVAMNI ASLGANARLV GLTGIDDAAR ALSKSLADVN VKCDFVSVPT HPTITKLRVL SRNQQLIRLD FEEGFEGVDP QPLHERINQA LSSIGALVLS DYAKGALASV QQMIQLARKA GVPVLIDPKG TDFERYRGAT LLTPNLSEFE AVVGKCKTEE EIVERGMKLI ADYELSALLV TRSEQGMSLL QPGKAPLHMP TQAQEVYDVT GAGDTVIGVL AATLAAGNSL EEACFFANAA AGVVVGKLGT STVSPIELEN AVRGRADTGF GVMTEEELKL AVAAARKRGE KVVMTNGVFD ILHAGHVSYL ANARKLGDRL IVAVNSDAST KRLKGDSRPV NPLEQRMIVL GALEAVDWVV SFEEDTPQRL IAGILPDLLV KGGDYKPEEI AGSKEVWANG GEVLVLNFED GCSTTNIIKK IQQDKKG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant E. coli Bifunctional protein HldE Protein