missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Aerobic glycerol-3-phosphate dehydrogenase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Aerobic glycerol-3-phosphate dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP7047-ec-200ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_417884.1 | |
Aerobic glycerol-3-phosphate dehydrogenase Protein | |
Research Use Only | |
glpD | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
METKDLIVIG GGINGAGIAA DAAGRGLSVL MLEAQDLACA TSSASSKLIH GGLRYLEHYE FRLVSEALAE REVLLKMAPH IAFPMRFRLP HRPHLRPAWM IRIGLFMYDH LGKRTSLPGS TGLRFGANSV LKPEIKRGFE YSDCWVDDAR LVLANAQMVV RKGGEVLTRT RATSARRENG LWIVEAEDID TGKKYSWQAR GLVNATGPWV KQFFDDGMHL PSPYGIRLIK GSHIVVPRVH TQKQAYILQN EDKRIVFVIP WMDEFSIIGT TDVEYKGDPK AVKIEESEIN YLLNVYNTHF KKQLSRDDIV WTYSGVRPLC DDESDSPQAI TRDYTLDIHD ENGKAPLLSV FGGKLTTYRK LAEHALEKLT PYYQGIGPAW TKESVLPGGA IEGDRDDYAA RLRRRYPFLT ESLARHYART YGSNSELLLG NAGTVSDLGE DFGHEFYEAE LKYLVDHEWV RRADDALWRR TKQGMWLNAD QQSRVSQWLV EYTQQRLSLA S | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
947934 | |
200 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant E. coli Aerobic glycerol-3-phosphate dehydrogenase Protein > 200μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur