Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 50S ribosomal protein L31 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 50S ribosomal protein L31, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_418371.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 948425 |
Name | 50S ribosomal protein L31 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16065671
|
enQuireBio™
QP8631-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16005681
|
enQuireBio™
QP8631-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16055671
|
enQuireBio™
QP8631-ec-100ug |
100 μg |
1025.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16085671
|
enQuireBio™
QP8631-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16095671
|
enQuireBio™
QP8631-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16075671
|
enQuireBio™
QP8631-ec-1mg |
1 mg |
3545.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_418371.1 | |
50S ribosomal protein L31 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
948425 | |
Research Use Only | |
rpmE | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKKDIHPKYE EITASCSCGN VMKIRSTVGH DLNLDVCSKC HPFFTGKQRD VATGGRVDRF NKRFNIPGSK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant E. coli 50S ribosomal protein L31 Protein