missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Dengue Virus 2 His Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
0,5 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
0.50 Milligramm
Beschreibung
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 298-400 of Dengue virus 2 The Recombinant Virus Dengue Virus Type 2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Virus Dengue Virus Type 2 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS-PAGE |
| Zusammensetzung | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 0.15M NaCl, 10% glycerol, 1mM DTT |
| Gen-ID (Entrez) | 2114 |
| Molekulargewicht | TMW: 13.8kDa |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gen-Alias | ETS2IT1, human erythroblastosis virus oncogene homolog 210protein C-ets-2, oncogene ETS-2, v-ets avian erythroblastosis virus E2 oncogene homolog 2, v-ets avian erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 2, v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 2 (avian) |
| Gebräuchliche Bezeichnung | ETS2 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |
For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur