Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis Major outer membrane porin Protein
A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis serovar L2 (strain 434/Bu / ATCC VR-902B) Major outer membrane porin, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | WP_009873292.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 5858320 |
Name | Major outer membrane porin Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16068030
|
enQuireBio™
QP7292-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16008040
|
enQuireBio™
QP7292-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16058030
|
enQuireBio™
QP7292-ec-100ug |
100 μg |
1025.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16088030
|
enQuireBio™
QP7292-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16098030
|
enQuireBio™
QP7292-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16078030
|
enQuireBio™
QP7292-ec-1mg |
1 mg |
3545.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
WP_009873292.1 | |
Major outer membrane porin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
C. trachomatis | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5858320 | |
Research Use Only | |
ompA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LPVGNPAEPS LMIDGILWEG FGGDPCDPCT TWCDAISMRM GYYGDFVFDR VLQTDVNKEF QMGAKPTTAT GNAAAPSTCT ARENPAYGRH MQDAEMFTNA AYMALNIWDR FDVFCTLGAT SGYLKGNSAS FNLVGLFGDN ENHATVSDSK LVPNMSLDQS VVELYTDTTF AWSAGARAAL WECGCATLGA SFQYAQSKPK VEELNVLCNA AEFTINKPKG YVGQEFPLDL KAGTDGVTGT KDASIDYHEW QASLALSYRL NMFTPYIGVK WSRASFDADT IRIAQPKSAT TVFDVTTLNP TIAGAGDVKA SAEGQLGDTM QIVSLQLNKM KSRKSCGIAV GTTIVDADKY AVTVETRLID ERAAHVNAQF RF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis Major outer membrane porin Protein