Learn More
R&L Enterprises™ Teclu-Brenner
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
125 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt mit einem Nadelventil zur Gasregulierung
- Eine speziell konstruierte, integrierte konische Mischkammer, die den Brenner eine sehr heiße Flamme abgeben lässt
- Die Gas- und Luftmischung wird durch Einstellen des Rändelrads unter dem Röhrchen geregelt
- Schwerer Fuß aus Druckguss mit chemisch beständiger blauer Acryl-Lackierung
- Vor dem Versand auf Flammenqualität und Dichtheit geprüft
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Teclu Brenner |
| Gastyp | Erdgas, Methan, Natural Gas |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Einlass | 9 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Glasarbeiten und Löten |
| Höhe (metrisch) | 125 mm |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |