Learn More
Julabo™ Kälteumwälzthermostate mit Wasserkühlung
Click to view available options
Flussrate:
20 l/min
22 l/min
23 l/min
28 l/min
33 l/min
40 l/min
60 l/min
80 l/min
Kapazität (metrisch):
12 bis 17 l
15 bis 37 l
21 bis 33 l
24 bis 30 l
39 bis 47 l
43 bis 60 l
6 bis 8 l
8 bis 11 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ergonomisches Design und einfache Bedienung
- Spritzwasserfeste Tastatur mit integriertem Netzschalter
- Zuverlässige mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
- Füllstandsanzeige
- Leistungsstarke Eintauchpumpen, geeignet für den Dauerbetrieb
- Zulässige Temperatur im Rücklauf +80 °C
- Einfaches Befüllen von der Oberseite mit aufklappbarem Schutzdeckel
- Unterniveauschutz mit optischem und akustischem Alarmsignal
- Integrierte Badgefäße aus Edelstahl
- Abnehmbares Lüftungsgitter zur Reinigung des Kondensators
- Abfluss an der Vorderseite
- Keine seitlichen Lüftungsschlitze
- RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss
- IP-Schutzklasse gemäß IEC 60529: 21
- Druckanzeige
- Einstellbarer Bypass für Pumpendruck
- Wassergekühlt
- Alarmausgabe, potentialfreier Wechselkontakt (max. 30 VA)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 39 bis 47 l |
| Zertifizierung/Konformität | CE, IEC 60529: 21 |
| Kühlleistung | 1,3kW bei –20 °C, 3,1kW bei –10 °C, 5,5kW bei 0 °C, 7 kW bei 10 °C, 7,4kW bei 20 °C (Medium |
| Flussrate | 60 l/min |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für umweltfreundliche Kühlung |
| Temperaturbereich | 5 °C bis 40 °C |
| Max. Druck | 7.2 bis 87 psi |
| Modell | FLW7006 |
| Kältemittel | R404 A |
| Temperaturstabilität | ±0,5 °C |
| Mehr anzeigen |