Learn More
Julabo™ Kälteumwälzthermostate mit Wasserkühlung
Geeignet für routinemäßige Kühlungsanwendungen sowohl im Labor als auch am Industriearbeitsplatz. Julabo™ Umluftkühlbäder mit Wasserkompressor verfügen über ein großes, helles LED-Display.
Marke: Julabo™ 9673025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ergonomisches Design und einfache Bedienung
- Spritzwasserfeste Tastatur mit integriertem Netzschalter
- Zuverlässige mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
- Füllstandsanzeige
- Leistungsstarke Eintauchpumpen, geeignet für den Dauerbetrieb
- Zulässige Temperatur im Rücklauf +80 °C
- Einfaches Befüllen von der Oberseite mit aufklappbarem Schutzdeckel
- Unterniveauschutz mit optischem und akustischem Alarmsignal
- Integrierte Badgefäße aus Edelstahl
- Abnehmbares Lüftungsgitter zur Reinigung des Kondensators
- Abfluss an der Vorderseite
- Keine seitlichen Lüftungsschlitze
- RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss
- IP-Schutzklasse gemäß IEC 60529: 21
- Druckanzeige
- Einstellbarer Bypass für Pumpendruck
- Wassergekühlt
- Alarmausgabe, potentialfreier Wechselkontakt (max. 30 VA)
Spezifikation
24 bis 30 l | |
0,4 kW bei –20 °C, 1 kW bei –10 °C, 1,7 kW bei 0 °C, 2,5 kW bei 10 °C, 2,7 kW bei 20 °C (Medium | |
Für umweltfreundliche Kühlung | |
7.2 bis 43.5 psi | |
R404 A | |
76 cm | |
115 cm | |
230 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
CE, IEC 60529: 21 | |
40 l/min | |
5 °C bis 40 °C | |
FLW2503 | |
±0,5 °C | |
60 cm | |
143 kg | |
230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Julabo™ Kälteumwälzthermostate mit Wasserkühlung > Fassungsvermögen: 24 bis 30 l; Bereich: -20 bis 40 °C; Pumpendurchflussrate: 40 l/min; Kühlleistung: 0.4 kW bei -20 °C, 1 kW bei -10 °C; 1.7 kW bei 0 °C, 2.5 kW bei 10 °C; 2.7 kW bei 20 °C (Medium Ethanol)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur