Learn More
Novex™ Rec Protein A-HRP
Rek. Protein A-HRP
Marke: Novex™ 101123
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses rekombinante Protein A wird aus Cytosol eines E.-coli-Stamms gereinigt, der die Gene exprimiert, die für Staphylococcus aureus Protein A codieren. Diese Version ist mit hochgereinigter Meerrettichperoxidase konjugiert.Spezifikation
HRP | |
Lösung | |
2 bis 8 °C. Nicht einfrieren. |
3 mg | |
Protein A | |
Nasseis |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.