Learn More
Velp Scientifica™ REC Digitale Keramik-Heizplatte
Die Velp Scientifica REC Digitale Keramik-Heizplatte ist eine digitale Laborheizplatte mit Keramikplatte, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit und präzise Temperatureinstellung gewährleistet.
Marke:  Velp Scientifica™ F20700553
303.90 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17254083
  • 366.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Widerstandsfähig und anwenderfreundlich
  • Die Heizplattentechnologie gewährleistet Homogenität, thermische Effizienz und hervorragende Heizleistung
  • Die Keramikoberseite und die Technopolymerstruktur gewährleisten eine hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Helle Digitalanzeige für präzise Temperatureinstellung mit Ist- und Solltemperatur
  • Sicherheitsmeldung für heiße Oberflächen wird angezeigt, wenn die Temperatur über 50°°C liegt
  • Ablaufrinne zum Schutz der Elektronik
Spezifikation
Spezifikation
Technopolymer
Heizplatte
15 L
1
Quadratisch
Analog
7.7 lb.
780 W
Sicherheitsmeldung bei heißer Oberfläche
344 x 203 x 94 mm
Digital
25 kg
EU-Ausführung
230 V
Raumtemperatur bis 550 °C
3,5 kg
50/60 Hz