missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph Instruments Reax 2 mit Universaladapter
Lässt sich schnell in 2 Gefäße jeder Größe klemmen und nimmt Traglasten bis zu 1 kg auf.
Marke: Heidolph Instruments 541-21009-00
1965.49 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24360" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Drehzahl stufenlos einstellbar von 20 bis 100 U/min
- Der Universaladapter ermöglicht die Verwendung verschiedener Gefäße mit einer Höhe von 50 bis 160 mm
- Darüber hinaus ist ein optionaler Adapter für die Verwendung von 20 Reagenzgläsern auf einmal erhältlich
Spezifikation
1 kg | |
230 V | |
2.2 lb. | |
Reax 2 |
20 bis 100 U/min | |
Shaker | |
EU-Stecker |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur