Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 2230XP Silica Analyzer Reagents and Standards
The reagents and calibration standards you need to operate and maintain the Thermo Scientific™ Orion™ 2230XP Silica Analyzer.
Marke:  Thermo Scientific™ 2230RE
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914267
  • 446.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Ensure you have the reagents and calibration standards you need to operate and maintain the Thermo Scientific™ Orion™ 2230XP Silica Analyzer. Reagents kit contains all three reagents required for operation, and calibration standards available in individual bottles. For use with the Orion 2230XP Silica Analyzer.
Gewährleistung: Direkt aus der Verpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reagenzien 1, 2 und 3
5 °C° bis 45 °C°
Reagenzien und Standards
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium metasilicatenonahydrate
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.