Learn More
Thermo Scientific™ Reagenzien-Reservoirs
Diese Reagenzreservoirs bieten eine große Auswahl an Lösungen für alle Ihre Pipettierverfahren.
24.20 € - 300.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material | Sterilität | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material | Sterilität | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11475748
![]() |
Thermo Scientific™
95128095 |
25 ml | Polystyrol | Unsteril | 10 Beutel je 10 |
284.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10125707
![]() |
Thermo Scientific™
95128085 |
100 ml | Polystyrol | Unsteril | 10 Beutel je 10 |
300.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10481121
![]() |
Thermo Scientific™
9510027 |
60 ml | Polypropylen | Unsteril | Großpackung |
24.20 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
11405758
![]() |
Thermo Scientific™
95128093 |
25 mL | Polystyrol | Unsteril | Großpackung |
258.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Reagenzien-Reservoirs bieten eine große Auswahl an Lösungen für alle Ihre Pipettierverfahren.
Unsere Produktinnovationen beschränken sich nicht nur auf Pipetten und Pipettenspitzen. Auch unsere Reagenzreservoirs wurden entwickelt, um maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendungen zu bieten. Unsere Reservoirs werden in vier Varianten angeboten: 25 ml, 25 ml mit Unterteilung, 100 ml sowie ein 75 ml-Einweg-Reservoir aus Polystyrol.
Vorteile
- Die Ausbuchtung maximiert bei geringen Reagenzmengen die Flüssigkeitsmenge, die von den Pipettenspitzen aufgenommen werden kann
- Die Ausgusshilfen an allen vier Ecken verringern das Verschütten beim Ausgießen von Reagenzien
- Graduierungen an der Innenwand ermöglichen ein schnelles Messen der verbleibenden Flüssigkeit
- Besonders breite Standfläche für eine höhere Stabilität des Reservoirs, um das Verschütten von Flüssigkeiten zu vermeiden
- 25 ml-Reservoir mit Unterteilung ermöglicht das Pipettieren von zwei verschiedenen Reagenzien mit bis zu acht Kanälen auf einer Seite und mit bis zu vier Kanälen auf der anderen Seite. Maximiert die Aufnahme bei Verwendung nur eines Kanals und einer geringen Reagenzmenge
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.