Learn More
Heathrow Scientific™ Reagenzreservoir, PS, Steril
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16317701 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Verpackung:
Karton
Abmessungen (L x B x H):
2.8L x 0.8W x 0.7H in
4.3L x 1.9W x 1.3H in
4L x 1.1W x 1.2H in
4L x 1W x 0.8H in
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 16317701
Marke: Heathrow Scientific™ 120644
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Graduierungsmarkierungen an der Oberkante und den Innenwänden ermöglichen eine einfache Identifizierung von Flüssigkeitsmengen und reduzieren den Verbrauch teurer Reagenzien.
Das Trogdesign mit einem V-förmigen Boden sorgt dafür, dass das gesamte Reagenz zugänglich ist und leicht angesaugt werden kann. Dicke Wandkonstruktion und breiter Sockel sorgen für Stabilität und Haltbarkeit, wodurch der Behälter leicht zu handhaben ist, ohne dass Produktverformungen entstehen, wodurch weniger verschüttet wird. Reservoirs können bequem mit einem einzigartigen Schachtel-Design gestapelt werden, welches eine einfache Trennung ermöglicht. Entwickelt, um stabil auf der Arbeitsfläche aufzuliegen und die Form nicht zu verlieren. Die geteilte 25mL version hat ein 10 und ein 15ml Bereich. Sterile Version sind in Beuteln versiegelt und mit Elektronenstrahl sterilisiert. DNase, Ranse und Pyrogen frei. In leicht zu öffnenden Beuteln verpackt. Zur Öffnung wird keine Schere benötigt. Qualitätszertifikat auf Anfrage erhältlich. 
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1.69 oz
Zertifizierung/Konformität Dnase,Rnase & Pyrogen Frei
Beschichtung Keine
Farbe Weiß
Beschreibung Reagenzreservoir, 50mL, PS, Steril, einzeln verpackt
Kapazität (metrisch) 50 mL
Abmessungen (L x B x H) 4L x 1.1W x 1.2H in
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Typ Reagenzienreservoir
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reagenz
Höhe (angloamerikanisch) 1.2 in
Höhe (metrisch) 3 cm
Enthält Reservoir
Länge (angloamerikanisch) 4 in
Länge (metrisch) 10.2 cm
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104°F
Max. Temperatur (metrisch) 40°C
Anzahl pro Karton 600
Anzahl pro Packung 100
Verpackung Karton
Menge 100
Volumen (metrisch) Well 50 mL
Breite (angloamerikanisch) 1.1 in
Breite (metrisch) 2.8 cm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kanäle 1 Bodentrog
Einwegprodukt Ja
Bodenform Konisch