Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Flüssigkeits-Reservoir Chiller
Artikelnummer. p-7161583 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 mL
50 und 50 ml
Farbe:
Blau
violett
violett & Blau
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 16330412
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eisfreie, ungiftige Möglichkeit die Bearbeitungszeit und somit die Integrität von temperaturempfindlichen Reagenzien zu verlängern.
Reagenzien werden bei weniger als 5°C für ca. 3 Stunden gekühlt. Verlängert die Bearbeitungszeit und bewahrt die Integrität von temperaturempfindlichen Reagenzien. Passend für die 50 oder 100 mL Reservoirs von Heathrow Scientifc. Die Form sorgt für einen bestmöglichen Kontakt und eine möglichst lange, sowie gleichmäßige Kühlung. Die eisfreie Lösung eliminiert die Gefahr von Kontamination oder verunreinigten Eisbädern. Stapelbar und somit platzsparend bei der Lagerung im Gefrierschrank oder auf der Arbeitsfläche. Das symmeterische Design erlaubt ein Aufsetzen der Reservoirs in beide Richtungen. Assortierte Packungen können als Farbcodierung dienen. Ungiftige, sowie bakterienhemmende Wassermischung kühlt schnell ab und friert schnell ein. Hergestellt aus schallgeschweißtem Polypropylen, was für eine Auslaufsicherheit sorgt.  Nicht autoklavierbar, nicht mit Flüssigstickstoff verwenden. Wiederverwendbar, 2 Jahre Garantie
Spezifikation
Produkttyp Reservoir Chiller
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe violett
Beschreibung Fisherbrand™ Flüssigkeits-Reservoir Chiller, 50/55mL, Violett
Gerät fasst Reagenz Reservoirs
Material Polypropylene
Volumen (metrisch) 50 und 50 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reagenz
Zur Verwendung mit (Geräte) Reagenz Reservoirs
Enthält Chiller
Modell 120730F
Menge 1
Form Rechteckig
Gewährleistung 2 Jahre
Abmessungen (L x B) 5,6 x 2,9 in.
Abmessungen (L x B x H) 5,6 x 2,9 x 1,75 in.
Länge (angloamerikanisch) 5,6 in.
Länge (metrisch) 14.4 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,70 in.
Breite (metrisch) 14.30 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1,75 in.
Höhe (metrisch) 4.5 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 0,31 lb.
Gewicht (metrisch) 0,14 kg