Learn More
BD Biosciences Reagenziengestell – PE
Artikelnummer. 15991260
Click to view available options
:
Aufnahmevermögen: 5 braune BD™ Fläschchen und 20 schmalere BD Pharmingen™ Fläschchen.
Artikelnummer. 15991260
Marke: BD Biosciences 657178
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vorgekühltes Reagenzien-Rack hält Antikörper bis 75 Minuten lang gekühlt, sodass Qualität und Proteinfarbstoffstabilität erhalten bleiben.
Vorgekühlte BD™ Reagenziengestelle halten Antikörper 75 Minuten lang kühl. So bleiben Qualität und Proteinfarbstoffstabilität erhalten. Die BD Reagenziengestelle sind stapelbar und in verschiedenen Farben erhältlich. Mit diesen Gestellen können Sie Ihre Fläschchen wohlgeordnet aufbewahren, sowohl auf dem Tisch als auch im Kühlschrank. Jedes Gestell ist mit Kühlmaterial gefüllt und kann bis zu 25 Fläschchen BD™ Amber und 20 schmalere BD Pharmingen™ Fläschchen aufnehmen. Abmessungen 180 mm x 54,5 mm – Gewicht: 950 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Gefüllt mit Kühlmaterial.
Aufnahmevermögen BD™ Bernsteinfarbene Fläschchen (5) und engere Fläschchen vom Typ BD Pharmingen™ (20)
Stapelbar Ja
Abmessungen (L x B) 180 mm x 54.5 mm
Gewicht (metrisch) 950 G