Learn More
BD Biosciences Reagenziengestell – APC-H7
Vorgekühltes Reagenzien-Rack hält Antikörper bis 75 Minuten lang gekühlt, sodass Qualität und Proteinfarbstoffstabilität erhalten bleiben.
Marke: BD Biosciences 657182
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Vorgekühlte BD™ Reagenziengestelle halten Antikörper 75 Minuten lang kühl. So bleiben Qualität und Proteinfarbstoffstabilität erhalten. Die BD Reagenziengestelle sind stapelbar und in verschiedenen Farben erhältlich. Mit diesen Gestellen können Sie Ihre Fläschchen wohlgeordnet aufbewahren, sowohl auf dem Tisch als auch im Kühlschrank. Jedes Gestell ist mit Kühlmaterial gefüllt und kann bis zu 25 Fläschchen BD™ Amber und 20 schmalere BD Pharmingen™ Fläschchen aufnehmen. Abmessungen 180 mm x 54,5 mm – Gewicht: 950 g![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Gefüllt mit Kühlmaterial. | |
Ja | |
950 G |
BD™ Bernsteinfarbene Fläschchen (5) und engere Fläschchen vom Typ BD Pharmingen™ (20) | |
180 mm x 54.5 mm |